Fortfahren mit
32502
8-Hydroxychinolin
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (perchloric acid titration)
Synonym(e):
8-Chinolinol, 8-Oxychinolin, Oxin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 173,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-711-1
Beilstein/REAXYS Number:
114512
MDL number:
€ 173,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99% (perchloric acid titration)
form
solid
technique(s)
titration: suitable
impurities
≤0.05% insoluble in ethanol
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
mp
72.5-74.0 °C, 72.5-75 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
suitability
passes test for suitability for Mg decision
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
InChI key
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: quinolone
8-Quinolinol (QOH) forms complexes with heavy metals [Pt(II), Pb(II), Bi(III), Ir(III)]. These complexes show long-lived phosphorescence and excited state absorption in solutions. It has been reported to form metal chelate complexes. Immobilized 8-quinolinol has been widely used in the preconcentration step during the extraction of metals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
36524252565H6878
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
suitability
passes test for suitability for Mg decision
suitability
-
suitability
-
suitability
-
assay
≥99% (perchloric acid titration)
assay
98-100% (GC)
assay
98.5%
assay
≥98.5%
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
mp
72.5-74.0 °C, 72.5-75 °C
mp
72.5-74.0 °C
mp
72.5-74.0 °C
mp
72.5-74.0 °C
anion traces
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg, chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
anion traces
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.02%
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 8-Hydroxychinolin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
148-24-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis, crystal structure and spectral properties of VO (acetylacetone benzoylhydrazone)(8-quinolinol).
Liu SX and Gao S.
Polyhedron, 17(1), 81-84 (1998)
The reactions of 8-quinolinol.
Phillips JP.
Chemical Reviews, 56(2), 271-297 (1956)
Synthesis of silica-immobilized 8-quinolinol with (aminophenyl) trimethoxysilane.
Marshall MA and Mottola HA.
Analytical Chemistry, 55(13), 2089-2093 (1983)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
32502-100G04061826712450