Merck
32293-M
Sigma-Aldrich
Hexan
≥99% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur.
Synonym(e):
n-Hexan
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.18
Beilstein:
1730733
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
product name
Hexan, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
~3 (vs air)
Dampfdruck
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
453 °F
Expl.-Gr.
7.7 %
Verunreinigungen
≤0.0001% thiophene
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% aromatic substances (as C6H6)
≤0.01% water (Karl Fischer)
Brechungsindex
n20/D 1.3745-1.3755
n20/D 1.375 (lit.)
pH-Wert
7
bp
69 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Eignung
passes test for reaction against H2SO4
SMILES String
CCCCCC
Anwendung(en)
peptide synthesis
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hexan ist ein Alkan-Kohlenwasserstoff, der in 5 strukturellen isomeren Formen vorliegt. Es ist eine farblose, brennbare Flüssigkeit. Es ist eine der wesentlichen Komponenten von Petrolether. Es kann durch Destillation aus Petroleum gewonnen werden. Darüber hinaus kann es durch die Elektrolyse von Kaliumbutyrat hergestellt werden. Es wird vielfach als organisches Lösungsmittel zur Auflösung von Fetten und Ölen eingesetzt.
Anwendung
Hexan wird bei der Herstellung von Pfropfcopolymerketten aus Poly-(Dimethylsiloxan)-g-Poly(methylmethacrylat) verwendet. Es wird zur GC-/MS-Charakterisierung von ätherischen Ölen eingesetzt, die aus verschiedenen Materialien extrahiert werden.
Hinweis zur Analyse
Siedebereich 67–69 °C mind. 95 %; Dichte (D 20/20) 0,659–0,663
Sonstige Hinweise
Betrifft ausschließlich Deutschland: unversteuert
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-14.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-26.00 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically