Fortfahren mit
32287-M
Heptan
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99% n-heptane basis (GC)
Nachhaltigkeitsmerkmale
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.20
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-563-8
Beilstein/REAXYS Number:
1730763
MDL number:
Assay:
≥99% n-heptane basis (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
98 °C (lit.)
Vapor pressure:
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
USP/NF, reag. Ph. Eur.
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99% n-heptane basis (GC)
form
liquid
autoignition temp.
433 °F
expl. lim.
7 %
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.0005% free acid (as CH3COOH), ≤0.001% non-volatile matter, ≤0.005% S-compounds (as S), ≤0.01% water (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.387 (lit.), n20/D 1.3870-1.3880
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.50 ppm, B: ≤0.02 ppm, Ba: ≤0.10 ppm, Ca: ≤0.50 ppm, Cd: ≤0.05 ppm, Co: ≤0.02 ppm, Cr: ≤0.02 ppm, Cu: ≤0.02 ppm, Fe: ≤0.10 ppm, Mg: ≤0.10 ppm, Mn: ≤0.02 ppm, Ni: ≤0.02 ppm, Pb: ≤0.1 ppm, Sn: ≤0.10 ppm, Zn: ≤0.10 ppm
suitability
passes test for reaction against H2SO4
greener alternative category
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
General description
Heptan (n-Heptan) ist ein linearer Kohlenwasserstoff. Seine Cetanzahl liegt Berichten zufolge bei 56. Der Mechanismus und kinetische Studien seiner Oxidation in Durchflussreaktoren, Rohrreaktoren und schnellen Kolben-Kompressionsmaschinen wurden postuliert.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Heptan ist ein umweltverträglicheres Lösungsmittel und eine nachhaltigere Alternative zu Hexan, und wurde daher für „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsmittel“ weiterentwickelt. Weitere Informationen finden Sie hier . Heptan ist ein linearer Kohlenwasserstoff, der als umweltfreundlichere Alternative für das toxischere Hexan gilt.
Application
Heptan kann in folgenden Untersuchungen verwendet werden:
  • Herstellung der Wasser/Natrium-bis(2-ethylhexyl)-sulfosuccinat (AOT)/n-Heptan-Mikroemulsionen für die Synthese von ZnS-Nanopartikeln.
  • Als Lösungsmittel für verschiedene feste n-Paraffine.
  • Sterol-Quantifizierungsmethode (SQM) zur Bestimmung des intrazellulären Gesamt-Ergosterolgehalts in Extrakten aus Aspergillus fumigatus.
Grünere Alternativen zu Hexan.
Other Notes
Betrifft ausschließlich Deutschland: unversteuert
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heptan
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)