Fortfahren mit
34859-M
Hexan
≥97.0% (GC), suitable for HPLC
Synonym(e):
n-Hexan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 289,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.18
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12190000
EC Number:
203-777-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
Assay:
≥97.0% (GC)
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
69 °C (lit.)
Vapor pressure:
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
€ 139,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Hexan, suitable for HPLC, ≥97.0% (GC)
grade
HPLC grade
vapor density
~3 (vs air)
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
expl. lim.
7.7 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0005% non-volatile matter, ≤0.001% free acid (as CH3COOH), ≤0.01% water (Karl Fischer)
evapn. residue
≤0.0005%
transmittance
200 nm, ≥20%, 225 nm, ≥80%, 250 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
solubility
water: insoluble
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 200 nm Amax: ≤0.70, λ: 225 nm Amax: ≤0.10, λ: 250 nm Amax: ≤0.01
application(s)
general analytical
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Application
Dieses Lösungsmittel ist bei der Analyse der Lipide des auf Agar kultivierten Weißfäulepilzes Phanerochaete chrysosporium mittels Gaschromatographie-Flammenionisationsdetektion (GC-FID) aufgeführt.
Other Notes
Wichtiger Hinweis
  • Die Artikelnummer 34859-4X2.5L-M wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34859-2.5L-M, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
  • Die Artikelnummer 34859-6X1L-M wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34859-1L-M, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexan
Signalwort
Danger
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
-14.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-26.00 °C - closed cup
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-54-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)