Merck
31119-M
Sigma-Aldrich
Ammoniumsulfat
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99%
Synonym(e):
Mascagnit
Größe auswählen
1 KG
€ 47,50
€ 47,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
€ 47,50
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352314
eCl@ss:
38030408
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
€ 47,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Assay
≥99%
Form
crystalline
Verunreinigungen
≤0.005% in water insoluble matters
≤5 ppm heavy metals (by ICP-OES)
Glührückstand
≤0.005% (as SO4)
Verlust
≤0.1% loss on drying, 110 °C
pH-Wert
5-6 (25 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
>280 °C (dec.) (lit.)
Dichte
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤3 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤0.00002%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0001%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0002%
Mn: ≤0.0005%
Na: ≤0.002%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.0001%
SMILES String
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ammonium sulfate is an inorganic salt that can be produced from the direct neutralization of sulfuric acid with ammonia[1].
Anwendung
Ammonium sulfate can be used as a nucleating agent in the preparation of fatty acid microcapsules[2].
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ammonium compounds
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2000)
Microencapsulation of a fatty acid with Poly (melamine-urea-formaldehyde
Konuklu Y, et al.
Energy Conversion and Management , 80, 382-390 (2014)
D A DePasquale et al.
Applied and environmental microbiology, 56(12), 3711-3717 (1990-12-01)
In this study we examined the mechanism by which ammonium bicarbonate inhibits mycotoxigenic fungi. Elevated extracellular pH, alone, was not responsible for the antifungal activity. Although conidia of Penicillium griseofulvum and Fusarium graminearum had internal pH (pHi) values as high
Separation of proteins by ammonium sulfate gradient solubilization.
T P King
Biochemistry, 11(3), 367-371 (1972-02-01)
Neutron-Diffraction Study of the Structures of Ferroelectric and Paraelectric Ammonium Sulfate.
Schlemper EO, et al.
J. Chem. Phys. , 44(12), 4498-4509 (1966)