Wichtige Dokumente
277649
Reagent Alcohol
anhydrous reagent, contains 5% isopropyl alcohol and 5% methyl alcohol as denaturant
Synonym(e):
Ethanol ( "Reagent alcohol")
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Reagent Alcohol, anhydrous, ≤0.003% water
Qualität
anhydrous
reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.59 (vs air)
Form
liquid
Enthält
5% isopropyl alcohol as denaturant
5% methyl alcohol as denaturant
Expl.-Gr.
3.1-27.7 %
Konzentration
100%
Verunreinigungen
≤0.003% water
≤0.005% water (100 mL pkg)
Abdampfrückstand
<0.0005%
bp
78 °C
mp (Schmelzpunkt)
-114 °C
SMILES String
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Komponenten
greener alternative product
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
48.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?