Merck
1.03819
Supelco
Eisen
for analysis reduced, particle size 10 µm EMSURE®
Synonym(e):
Eisen
Größe auswählen
100 G
€ 59,40
500 G
€ 142,00
€ 59,40
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 59,40
500 G
€ 142,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Fe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
55.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141721
EG-Index-Nummer:
231-096-4
NACRES:
NA.21
€ 59,40
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.5% (cerimetric)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
>100 °C
Wirksamkeit
30000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.1% Substances insoluble in sulfuric acid
pH-Wert
7-9 ( in H2O)
bp
3000 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
1535 °C
Dichte
7.87 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
3000‑4000 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfide (S2-): ≤0.002%
Kationenspuren
As: ≤0.0002%
Cu: ≤0.002%
Mn: ≤0.002%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.002%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChIKey
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Assay (cerimetrisch): ≥ 99,5 %
In Schwefelsäure unlösliche Anteile: ≤ 0,1 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Sulfid (S): ≤ 0,002 %
As (Arsen): ≤ 0,0002 %
Pb (Blei): ≤ 0,002 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,002 %
Mn (Mangan): ≤ 0,002 %
Zn (Zink): ≤ 0,002 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
69.8 °F
Flammpunkt (°C)
21 °C
Questions
  1. Hello, What is the particle size distribution of this iron powder? I expect not all particles to be exactly 10µm in size. Thank you in advance!
    1 answer
    1. Unfortunately, the particle size distribution has not been determined for this product.