Fortfahren mit
1.59010
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
92.6-95.2% (m/m), reagent grade,for extraction,for analytical purposes, 95.1-96.9 % (v/v), reag. Ph. Eur., EMSURE®
Synonym(e):
Ethanol, EtOH, Ethylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.07
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-578-6
NACRES:
NB.21
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
MDL number:
Assay:
92.6-95.2% (m/m)
Bp:
78 °C (lit.)
Vapor pressure:
44.6 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ethanol 96 %, EMSURE® Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
description
for analytical purposes, for extraction
product line
EMSURE®
assay
92.6-95.2% (m/m)
form
liquid
autoignition temp.
683 °F
potency
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
19 %, 60 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
95.1-96.9 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
evapn. residue
≤25 mg/L
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
transition temp
flash point 17 °C
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
format
neat
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfangreichsten Produktspezifikationen. Wir erklären, dass unsere EMSURE Produkte den Vorgaben der ACS, des Abschnitts „Reagenzien“ des Europäischen Arzneibuchs (Reag. Ph. Eur.) sowie den ISO-Normen entsprechen.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt ist bioerneuerbar und eine Alternative zu petrochemischen Lösungsmitteln. Ethanol ist ein unter ökologischen Gesichtspunkten vorzuziehendes Lösungsmittel und steht deshalb im Einklang mit den Prinzipien „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsmittel“ sowie „Nutzung nachwachsender Rohstoffe“. Weitere Informationen finden Sie hier  .
Application
Ethyl alcohol, pure can be used as a solvent in the extraction of:
  • Bio-pigments from the green microalgae Chlorella pyrenoidosa.
  • Cannabinoids and terpenoids in Cannabis sativa.
  • Phenolic compounds from Sacha Inchi Shell.
Other Notes
1Der Vertrieb und der Einsatz von Ethylalkohol in der Schweiz erfordert eine Lizenz der Eidgenössischen Alkoholverwaltung
Entdecken Sie EMSURE  – um mehr als sicher zu sein!
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihre Sicherheit ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanol 96 %
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
62.6 °F
flash_point_c
17 °C
hcodes
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. This can be used for Perfumery?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and is not suitable for use in Fragrance or Perfumery applications. This material is not suitable for in vitro diagnostics or therapeutic use in humans or animals.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Can it be used to make dyes, is it denatured?
    1 answer
    1. Yes, this product can be used as a solvent to make dyes. It is not denatured.