Merck
84818
Sebacinsäure-bis-2-ethylhexylester
Selectophore, ≥97.0%
Synonym(e):
‘Dioctyl′-sebacat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[-(CH2)4CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.67
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-558-8
Beilstein/REAXYS Number:
1806504
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC), ≥97.0%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
assay
≥97.0% (GC), ≥97.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.450 (lit.)
bp
212 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C26H50O4/c1-5-9-17-23(7-3)21-29-25(27)19-15-13-11-12-14-16-20-26(28)30-22-24(8-4)18-10-6-2/h23-24H,5-22H2,1-4H3
InChI key
VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Bis(2-ethylhexyl) sebacate (BEHS) is a plasticizer widely used in preparing ion-selective electrodes.
Application
BEHS was used in preparing PVC-membrane anionic-surfactants-selective electrodes.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
awg
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)