Merck
18284
Millipore
Legionella-Selektiv-Supplement
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Legionella spp.
Allgemeine Beschreibung
Ein antimikrobielles Supplement empfohlen für die selektive Isolierung von Legionella-Spezies.
Komponenten
(Pro Vial, ausreichend für 500 ml Medium):
Colistinsulfat 7500 U
Vancomycin 2.5 mg
Trimezhoprim 1.25 mg
Amphotericin B 1.25 mg
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)