Merck
215597
Sigma-Aldrich
Parafuchsin -hydrochlorid
Dye content >85 %
Synonym(e):
Basic Parafuchsin, Basic Red 9, Basisches Fuchsin, Magenta O, Parafuchsin -hydrochlorid, Paramagenta -hydrochlorid, Pararosanilin-chlorid
Größe auswählen
25 G
€ 101,00
€ 101,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 101,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H17N3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.82
Farbindexnummer:
42500
Beilstein:
4164603
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
€ 101,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>85.0% (HPLC)
Form
solid
Zusammensetzung
Dye content, >85%
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
mp (Schmelzpunkt)
268-270 °C (dec.) (lit.)
λmax
545 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Cl-].Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3/C=CC(=[NH2+])C=C3
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
InChIKey
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Basic fuchsin is a triaminotriphenylmethane dye that is widely used to stain muscle, mitochondria, and collagen. It is generally a mixture of pararosaniline (C.I. 42500), rosaniline (C.I. 42510), magenta II and new fuchsine (CI 42520).
Anwendung
Basic fuchsin is utilized for various applications:
  • Acid-fast staining
  • Periodic Acid-Schiff
  • Feulgen stain for DNA
  • ENDO culture medium
  • Leifson′s method for bacterial flagella
Biochem./physiol. Wirkung
Basic fuchsin displays anesthetic, bactericidal (gram-positive), and fungicidal properties.
Rechtliche Hinweise
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hans-Ferdinand Linskens, John F. Jackson
Plant Fibers, 10 (2012)
Design and Fabrication of Standardized Hydroxyapatite Scaffolds with a Defined Macro-Architecture by Rapid Prototyping for Bone-Tissue-Engineering Research
Wilson CE
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 68, 123-132 (2004)
Archarna Sharma
Plant Chromosomes (1999)
Bisen PS
Laboratory Protocols in Applied Life Sciences (2014)
Luis F Maceda-López et al.
3 Biotech, 11(2), 75-75 (2021-01-29)
Together with their undeniable role in the ecology of arid and semiarid ecosystems, Agave species are emerging as a model to dissect the relationships between crassulacean acid metabolism and high efficiency of light and water use, and as an energy