17933
Hydrogen chloride solution
~1.25 M in 2-propanol, for GC derivatization, LiChropur™
Synonym(e):
Salzsäure in 2-Propanol
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Chlorwasserstoff–2-Propanol -Lösung, ~1.25 M HCl (T), for GC derivatization, LiChropur™
Qualität
for GC derivatization
LiChropur™
Qualitätsniveau
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
Konzentration
~1.25 M HCl (T)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Dichte
0.821 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
It may be used in measuring their conductance at 25°C.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F
Flammpunkt (°C)
12 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?