Wichtige Dokumente
17935
Hydrogen chloride solution
~1.25 M in methanol, for GC derivatization, LiChropur™
Synonym(e):
Salzsäure in Methanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Chlorwasserstoff – Methanol -Lösung, ~1.25 m HCl (T), for GC derivatization, LiChropur™
Qualität
for GC derivatization
LiChropur™
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
Konzentration
~1.25 m HCl (T)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Dichte
0.831 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?