Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 55,40 | |
| 250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 192,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Chlorwasserstoff-1-butanol -Lösung, ~3 M in 1-butanol, derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Level
form
solution
quality
LiChropur™
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
concentration
~3 M in 1-butanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
density
0.87 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
General description
- Sie verbessert die Stabilität der Verbindungen, indem intabile Gruppen geschützt werden.
- Kann Flüchtigkeit verursachen bei Substanzen wie Kohlenhydraten oder Aminosäuren, die sehr viele polare Gruppen enthalten, die nicht flüchtig sind und bei Erwärmung normal abgebaut werden.
- Hilft bei Trennungen, die mit underivatisierten Verbindungen nicht möglich sind.
- Verbindungen sind schon in sehr geringen Mengen mittels ECD erkennbar.
Chlorwasserstoff-1-butanol ist ein Reagenz, das für die Bildung von Fragmentierungsderivaten für die GC/MS-Analyse verwendet wird.
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade derivatization grade (GC derivatization) | grade derivatization grade (GC derivatization) | grade derivatization grade ((GC derivatization)) | grade derivatization grade (GC derivatization) |
| concentration ~3 M in 1-butanol | concentration 3 M in methanol | concentration 0.45-0.55 M in methanol, 0.5 M in methanol | concentration ~1.25 M HCl |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solution | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| density 0.87 g/mL at 20 °C | density 0.871-0.881 g/mL at 20 °C | density 0.801-0.812 g/mL at 20 °C | density 0.825 g/mL at 20 °C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
In this article we provide a complete workflow of quantification and identification of acylcarnitines in dried blood spots (DBS) using stable isotope-labeled (SIL) acylcarnitines CRMs by FIA-MS/MS.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 87472-50ML-F | 04061833052747 |
| 87472-250ML-F | 04061833052730 |