Fortfahren mit
1.00327
Chlorwasserstofflösung
in ethanol, for microscopy
Synonym(e):
Salzsäure – Ethanol -Lösung, Salzsäure in Ethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,00
5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 258,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCl · CH3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.46
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116130
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098214
€ 64,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chlorwasserstofflösung, in ethanol, for microscopy
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
pH
1.0 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 21 °C
density
0.90 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
microbiology
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
General description
Salzsäure in Ethanol für die Mikroskopie wird für die humanmedizinische Zelldiagnostik eingesetzt und dient dem Zweck der bakteriologischen und histologischen Untersuchung von Probenmaterial menschlichen Ursprungs. Das Färben von säurefesten Bakterien ist wegen des hohen Anteils an Lipiden und Wachs in ihren Zellwänden schwierig. Das wirksamste Färbungsverfahren ist die Heißfärbung nach Ziehl-Neelsen. In diesem Verfahren wird Karbolfuchsin-Lösung auf die Probe aufgetragen und erwärmt. Dieser Erwärmungsprozess beschleunigt die Rate, mit der der Fuchsinfarbstoff absorbiert wird und somit auch die der Bildung des Mycolat-Fuchsin-Komplexes in der Zellwand. Mit der Kinyoun-Methode, einer Modifikation der AFB-Color Karbolfuchsinlösung, wird ein Erwärmen unnötig (Kaltfärbung). Sobald die säurefesten Bakterien den Fuchsinfarbstoff absorbiert haben, ist es nahezu unmöglich, sie wieder zu entfärben, selbst wenn sie intensiv mit einer Entfärbungslösung wie Salzsäure in Ethanol (Produktnummer 1.00327) behandelt werden. Folglich werden säurefeste Bakterien für die Färbung als säure- und alkoholfest bezeichnet und werden bei der mikroskopischen Veranschaulichung rot gefärbt. Entsprechend werden alle nicht säurefesten Mikroorganismen mit einem geeigneten Farbstoff gegengefärbt. In dieser Gebrauchsanweisung wird Malachitgrün für die Gegenfärbung verwendet.
Eine Vorbehandlung der Proben mit Sputofluol löst die Bakterien aus dem umgebenden zähflüssigen Sputum und Zellmaterial. Dieses Produkt ist als IVD registriert und CE-zertifiziert und kann für diagnostische Zwecke eingesetzt werden. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Application
Für die Mikroskopie. Ziehl-Neelsen-Färbung
Legal Information
SPUTOFLUOL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
29483790964345547
description
in ethanol, for microscopy
description
1.0 M in diethyl ether
description
3 M in methanol, derivatization grade (GC derivatization), LiChropur
description
4.0 M in dioxane
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
IVD
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorwasserstofflösung
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
69.8 °F
flash_point_c
21 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. please provide the concentration of hydrochloric acid within product 1.00327.1000
    1 answer
    1. There is no information providedThe absence of information may be due to the chemical's concentration falling below the reporting threshold or being considered proprietary.