Produktname
Chlorwasserstoff -Lösung, 0.5 M in methanol, LiChropur™
grade
derivatization grade ((GC derivatization))
Quality Segment
form
liquid
quality
LiChropur™
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
concentration
0.45-0.55 M in methanol, 0.5 M in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
density
0.801-0.812 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
Learn more in the Product Information
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorwasserstoff -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?