Merck
16173
Sigma-Aldrich
SODOSIL RA 15
liquid, alkaline cleaner free of phosphates, low foaming for rinsing apparatus
Synonym(e):
Silica-based Surfactant
Größe auswählen
5 L
€ 131,00
35 KG
Anfragen
€ 131,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 L
€ 131,00
35 KG
Anfragen
About This Item
UBA-Nummer:
08050015
UNSPSC-Code:
12352000
NACRES:
NA.22
€ 131,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
pH-Wert
12-14 (20 °C, direct)
Dichte
1.28-1.34 g/mL at 20 °C
Allgemeine Beschreibung
SODOSIL RA 15 is a nonionic, phosphate-free detergent kit for cleaning lab containers and surfaces used in various scientific studies.[1]
Anwendung
Als Anwendungsmenge für den Hauptspülgang empfiehlt sich der Einsatz von 30−50 mL Reiniger pro Spülgang (ca. 10 l), je nach Verschmutzungsgrad.
pH-Wert der Spüllauge (0,3 %ig): 11,4
Enthält Natriumhydroxid
UBA-Nr. 0805 0015
Rechtliche Hinweise
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A candidate reference method for the determination of magnesium in serum
Kulpmann WR, et al.
Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry (1989)