Fortfahren mit
L6766
Methyltetracosanoat
≥99.0% (capillary GC)
Synonym(e):
Methl-tetracosanoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,40
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 275,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)22COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
382.66
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-475-2
Beilstein/REAXYS Number:
1797895
MDL number:
€ 55,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99.0% (capillary GC)
form
powder or crystals
bp
232 °C/4 mmHg (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C25H50O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(26)27-2/h3-24H2,1-2H3
InChI key
XUDJZDNUVZHSKZ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T9900H6389M3650
description
≥99.0% (capillary GC)
description
≥99.0% (GC)
description
≥99% (capillary GC)
description
≥98.5% (capillary GC), liquid
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
assay
≥99.0% (capillary GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥98.5% (capillary GC)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyltetracosanoat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)