Über diesen Artikel
UBA Number:
08050040
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352100
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
pH
12-14 (20 °C, direct)
solubility
water: miscible (completely)
density
1.08-1.14 g/mL at 20 °C
Application
SODOSIL was used in cleaning plastic ware during determination of lead in whole blood specimens. It was used in rinsing epoxy-coated surfaces, multielectrode arrays and mineral surfaces.
Legal Information
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?