Merck
157767
Sigma-Aldrich
Sulfurylchlorid
97%
Größe auswählen
25 ML
€ 56,30
1 L
€ 149,00
€ 56,30
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
€ 56,30
1 L
€ 149,00
About This Item
Lineare Formel:
SO2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.97
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
97%
Form:
liquid
€ 56,30
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
4.7 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
100 mmHg ( 17.8 °C)
105 mmHg ( 20 °C)
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.443 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−54 °C (lit.)
Dichte
1.665 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
ClS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/Cl2O2S/c1-5(2,3)4
InChIKey
YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Sulfurylchlorid ist ein schwefelhaltiges Reagens. Es wird häufig für die Chlorierung verschiedener Verbindungen verwendet, da es während der Reaktion in Schwefeldioxid und Chlor dissoziiert. Es fungiert als Quelle von molekularem Chlor für verschiedene aromatische Chlorierungsreaktionen.[1] Seine Chlorierungsreaktion mit Dimethylsulfid wurde untersucht.[2] Sulfurylchlorid kann als wirksames Reagens für die p-Chlorierung von Phenolen eingesetzt werden.[3]
Anwendung
Sulfurylchlorid (SO2Cl2) kann in folgenden Studien eingesetzt werden:
  • Synthese von α-chloroketonen.[4]
  • Regioselektive (ortho-selektive) Chlorierung von Phenolen.[3][5]
  • Umwandlung von monozyklischen allylischen cis-1,2-Diolen zu korrespondierenden trans-1,2-Chlorhydrinen.[6]
  • Herstellung von β-chlortetrahydrofuran-Derivaten.[7]
Sulfurylchlorid kann als wirksames Reagens für die p-Chlorierung von Phenolen eingesetzt werden.[3]
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Derek R Boyd et al.
Organic & biomolecular chemistry, 12(13), 2128-2136 (2014-02-27)
Monocyclic allylic cis-1,2-diols reacted with sulfuryl chloride at 0 °C in a regio- and stereo-selective manner to give 2-chloro-1-sulfochloridates, which were hydrolysed to yield the corresponding trans-1,2-chlorohydrins. At -78 °C, with very slow addition of sulfuryl chloride, cyclic sulfates were
Chlorinations with sulfuryl chloride. I. The peroxide-catalyzed chlorination of hydrocarbons.
Kharasch MS and Brown HC.
Journal of the American Chemical Society, 61(8), 2142-2150 (1939)
Application of Sulfuryl Chloride for the Quick Construction of β-Chlorotetrahydrofuran Derivatives from Homoallylic Alcohols under Mild Conditions.
Zeng X, et al.
Synthesis, 45(17), 2391-2396 (2013)
The chlorination of active hydrogen compounds with sulfuryl chloride. I. Ketones.
Wyman DP and Kaufman PR.
The Journal of Organic Chemistry, 29(7), 1956-1960 (1964)
Noam I Saper et al.
The Journal of organic chemistry, 79(2), 809-813 (2013-12-18)
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine (TMP)-catalyzed (1-10%) chlorinations of phenols by SO2Cl2 in aromatic solvents are more ortho selective than with primary and less hindered secondary amine catalysts. Ortho-selective chlorination is successful even with electron deficient phenols such as 2-hydroxybenzaldehyde and 2'-hydroxyacetophenone. Notably, ortho