Fortfahren mit
571024
Chlorsulfonsäure
99%
Synonym(e):
Sulfuric chlorohydrin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClSO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.52
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
232-234-6
MDL number:
Assay:
99%
Concentration:
99%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 25 °C), 3.3 mmHg ( 37.7 °C)
assay
99%
form
liquid
expl. lim.
37.7 %
concentration
99%
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
pH
< 1 (at 20 °C)
bp
151-152 °C/755 mmHg (lit.)
solubility
acetic acid: soluble(lit.), chloroform: soluble(lit.), dichloromethane: soluble(lit.)
density
1.753 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/ClHO3S/c1-5(2,3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Chlorsulfonsäure ist eine starke Säure, die durch die Reaktion von Schwefeltrioxid und trockenem Wasserstoffchlorgas in äquimolaren Mengen in einem industriellen Maßstab synthetisiert wird. Sie kann als Sulfonierungs-, Dehydrier-, Oxidations- und Chlorierungsmittel wirken. Berichten zufolge ist sie ein besseres elektrophiles Olefin-Cyclisierungsmittel als andere Sulfonsäuren. Ihre Infrarotspektren im festen, flüssigen und gasförmigen Zustand wurden im Bereich von 4000–400 cm-1 verortet.
Application
Chlorsulfonsäure kann in den folgenden Verfahren eingesetzt werden:
  • Bei der Synthese von di-n-Butylammoniumchlorsulfonat, einer sekundären ionischen Aminflüssigkeit.
  • Zur Herstellung von sulfoniertem Polyethersulfon (SPES) mit verstärkten hydrophilen Eigenschaften.
  • Zur Anhaftung von Sulfatgruppen an Seidenfibroin für eine Verbesserung seiner gerinnungshemmenden Wirkung.[1]
  • Als Katalysator bei der Herstellung von substituiertem Cumarin mittels der Pechmann-Reaktion zwischen Phenol und β-Ketoester.
  • Als Ersatz des Säurekatalysators in der Biginelli-Reaktion zur Erzeugung von 3,4-Dihydropyrimidinen.
Packaging
Mehrwegbehälter-Optionen anzeigen lassen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
16351143559781910
concentration
99%
concentration
-
concentration
20% (free SO3)
concentration
-
assay
99%
assay
-
assay
-
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
liquid
solubility
acetic acid: soluble(lit.), dichloromethane: soluble(lit.), chloroform: soluble(lit.)
solubility
alcohol: slightly soluble(lit.), benzene: slightly soluble(lit.), chloroform: slightly soluble(lit.), diethyl ether: slightly soluble(lit.), water: freely soluble(lit.)
solubility
-
solubility
organic solvents: soluble(lit.), water: soluble(lit.)
pH
< 1 (at 20 °C)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorsulfonsäure
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf