Merck
278505
Sigma-Aldrich
Sulfurylchlorid -Lösung
1.0 M in methylene chloride
Größe auswählen
100 ML
€ 72,30
€ 72,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 72,30
About This Item
Lineare Formel:
SO2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 72,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in methylene chloride
Dichte
1.352 g/mL at 25 °C
SMILES String
ClS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/Cl2O2S/c1-5(2,3)4
InChIKey
YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Palladium-Catalyzed Synthesis of Ammonium Sulfinates from Aryl Halides and a Sulfur Dioxide Surrogate: A Gas-and Reductant-Free Process: This study elaborates on using sulfuryl chloride for oxidative chlorination leading to sulfonyl chloride formation, which is important for synthetic organic chemistry (Emmett et al., 2014).
  • Combining Organometallic Reagents, the Sulfur Dioxide Surrogate DABSO, and Amines: A One‐Pot Preparation of Sulfonamides, Amenable to Array Synthesis: This research discusses an innovative one-pot method for preparing sulfonamides using sulfuryl chloride, highlighting its utility in streamlining complex syntheses (Deeming et al., 2015).
  • Interfacial polymerization: from chemistry to functional materials: The article illustrates the use of sulfuryl chloride in interfacial polymerization, a key technique for developing advanced materials with tailored properties (Zhang et al., 2020).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Qian Wu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(32), 9188-9190 (2011-07-14)
A new, efficient protocol for the synthesis of di(hetero)aryl sulfides is described. Cheap and easily available arylsulfonyl chlorides as a sulfur source reductively couple with electron-rich (hetero)arenes (e.g., indolizines, indoles, electron-rich benzenes, etc.) in the presence of triphenylphosphine to afford
Philippe Hermange et al.
Organic letters, 11(18), 4044-4047 (2009-08-15)
Reaction of an isoquinoline, a silyloxyfuran, and an acyl or sulfonyl chloride provides easy access to a wide variety of isoquinolinobutyrolactones with excellent yields and diastereoselectivites (R*,R* isomer), even in the case of formation of quaternary centers (i.e., R(3) or
Tandem cyclizations of 1,6-enynes with arylsulfonyl chlorides by using visible-light photoredox catalysis.
Guo-Bo Deng et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(5), 1535-1538 (2013-01-05)
Ourida Saidi et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(48), 19298-19301 (2011-11-04)
A selective catalytic meta sulfonation of 2-phenylpyridines was found to occur in the presence of (arene)ruthenium(II) complexes upon reaction with sulfonyl chlorides. The 2-pyridyl group facilitates the formation of a stable Ru-C(aryl) σ bond that induces a strong para-directing effect.
Xiaoming Zeng et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(44), 17638-17640 (2011-10-13)
A variety of polysubstituted 1H-indenes can be prepared through the copper-catalyzed arylative cyclization of simple arylalkynes with commercially available aromatic sulfonyl chlorides that function as an aryl group donor. The reaction tolerates a broad range of functional groups, including bromide