Fortfahren mit
408484
Boc-Arg-OH
for peptide synthesis
Synonym(e):
Nα-(tert.-Butoxycarbonyl)-L-arginin, Nα-Boc-L-Arginin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 155,00
€ 116,25
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HN=C(NH2)NH(CH2)3CH(COOH)NHC(O)OC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.32
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
237-295-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2419628
€ 116,25
Listenpreis€ 155,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Boc-Arg-OH,
form
powder
Quality Segment
optical activity
[α]20/D −6.5°, c = 1 in acetic acid
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
impurities
5-10% n-butanol
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C11H22N4O4/c1-11(2,3)19-10(18)15-7(8(16)17)5-4-6-14-9(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)(H4,12,13,14)/t7-/m0/s1
InChI key
HSQIYOPBCOPMSS-ZETCQYMHSA-N
Application
  • Studying the kinetics of tanning reactions: The study compares the color development kinetics in tanning reactions involving dihydroxyacetone with both free and Boc-protected basic amino acids, highlighting Boc-Arg-OH′s role in stabilizing reactive intermediates in cosmetic chemistry (Sun et al., 2022).
  • Protonation states in peptide synthesis: This research examines the side-chain protonation states of a fluorescent arginine derivative, including Boc-Arg-OH, to optimize fluorescence in peptide synthesis for bioimaging applications (Marshall et al., 2019).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1550640844115038
description
-
description
-
description
98%
description
≥98.0% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
optical activity
[α]20/D −6.5°, c = 1 in acetic acid
optical activity
[α]20/D −3.5±0.5°, c = 4% in DMF
optical activity
[α]20/D −3.5°, c = 1 in ethanol
optical activity
-
impurities
5-10% n-butanol
impurities
~2% water
impurities
-
impurities
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)