15150
1,4-Bis(5-Phenyl-2-Oxazolyl)Benzen
purum, suitable for scintillation, ≥97.0% (TLC)
Synonym(e):
2,2′-p-Phenylen-bis-(5-phenyloxazol), Di-(phenyl-5-oxazolyl-2)-1,4-benzol, POPOP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (TLC)
mp (Schmelzpunkt)
242-246 °C (lit.)
243-246 °C
Eignung
suitable for scintillation
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3ccc(cc3)-c4ncc(o4)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2O2/c1-3-7-17(8-4-1)21-15-25-23(27-21)19-11-13-20(14-12-19)24-26-16-22(28-24)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
InChIKey
MASVCBBIUQRUKL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Menge
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?