Wichtige Dokumente
12600
Kaliummonopersulfat-Dreifachsalz
≥47% KHSO5 basis
Synonym(e):
Kaliumperoxomonosulfat Tripelsalz, Oxone®, ‘Caro’sche Säure’
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Konzentration
≥4% (active oxygen)
≥47% (KHSO5)
SMILES String
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.OS(=O)(=O)O[O-].OS(=O)(=O)O[O-]
InChI
1S/5K.2H2O5S.2H2O4S/c;;;;;2*1-5-6(2,3)4;2*1-5(2,3)4/h;;;;;2*1H,(H,2,3,4);2*(H2,1,2,3,4)/q5*+1;;;;/p-5
InChIKey
HJKYXKSLRZKNSI-UHFFFAOYSA-I
Anwendung
- Oxidative umpolung of alkali metal bromides
- Controlled epoxidation reactons
- Desulfurization reactions for fluorescent chemosignaling (fluorescent turn-on type signaling)
Usees:
- Oxidizing agent (oxidant)
- Terminal oxidant for for bromolactonization of alkenoic acids
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?