Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 73,10 | |
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 222,00 |
Über diesen Artikel
form
viscous liquid
Quality Level
impurities
dibutyl phthalate
color
light yellow
refractive index
n/D 1.555-1.570
suitability
suitable for (use as an embedding medium)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| refractive index n/D 1.555-1.570 | refractive index n20/D 1.506 (lit.), n20/D 1.507 | refractive index n20/D 1.5305 (lit.) | refractive index n20/D 1.501 (lit.) |
| color light yellow | color - | color - | color - |
| form viscous liquid | form - | form liquid | form - |
| impurities dibutyl phthalate | impurities - | impurities - | impurities - |
signalword
Danger
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
84-74-2
84-74-2
84-74-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 200042-10G | 04061838069481 |
| 10951-250ML | 04061838688606 |
| 10951-1L | 04061837824159 |