69571
Eigenschaften
100
liquid
n20/D 1.477-1.479
12
1.005-1.009 g/mL at 20 °C
hematologyhistology
room temp
Beschreibung
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Sigma-Aldrich
Ren™ HY 956
Millipore
1.30110
HY-LiTE® Thermal Printer Paper Roll
GE25-6600-22
GenomiPhi™ HY Kit
GE25-6600-25
Genomiphi™ Hy Kit
-
no temp limit
−70°C
Danger
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
305.6 °F - closed cup
152 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Die passende Version wird nicht angezeigt?
Verwandte Kategorien
Clinical & Diagnostics
Hematology Stains
Tissue Diagnostics
Tissue Diagnostics Universal Reagents