Merck
45345
Epoxid-Einbettungsmedium
suitable for microscopy
Synonym(e):
Epon 812-Ersatzprodukt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.02
UNSPSC Code:
41102904
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
form
viscous liquid
impurities
glycerol glycidyl ethers
color
colorless to faint yellow
refractive index
n/D 1.480-1.483
suitability
suitable for (use as an embedding medium), suitable for microscopy
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
zus. Informationen siehe 45359 Epoxy Embedding Medium-Kit
Other Notes
Einbettungsmittel für die Elektronenmikroskopie
Legal Information
Epon is a trademark of Hexion, Inc.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)