10005
Quecksilber(II)-amidochlorid
≥95.0%, powder
Synonym(e):
Amidoquecksilber(II)-chlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: mercury
reagent type: catalyst
SMILES String
N[Hg]Cl
InChI
1S/ClH.Hg.H2N/h1H;;1H2/q;+2;-1/p-1
InChIKey
WRWRKDRWMURIBI-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?