442795
tert-Butylethylether
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Dampfdruck
155 mmHg ( 25 °C)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1000 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.375 (lit.)
bp
72-73 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−97 °C (lit.)
Dichte
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCOC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChIKey
NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-19 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?