Fortfahren mit
05508
Oleinsäure
Selectophore, ≥99%
Synonym(e):
cis-9-Octadecensäure, Elainsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.46
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-007-1
Beilstein/REAXYS Number:
1726542
MDL number:
€ 125,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1 mmHg ( 176 °C)
Quality Segment
description
for ion-selective electrodes
product line
Selectophore
assay
≥98.5% (GC), ≥99%
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.459
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Other Notes
Oelsäure findet oft Verwendung als Additiv in Ionophor PVC-Membranen Die Empfindlichkeit kann so in vielen Fällen verbessert werden
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
O100810441527728
Oleinsäure EMPROVE® EVOLVE
SAFC
104415
Oleinsäure
assay
≥98.5% (GC), ≥99%
assay
≥99% (GC)
assay
-
assay
65.0-88.0% (GC)
form
liquid
form
viscous liquid
form
-
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
13-14 °C (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oleinsäure
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)