Fortfahren mit
39269
Linolsäure
Synonym(e):
cis-9,cis-12-Octadecadiensäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.45
EC Number:
200-470-9
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1727101
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0% (GC)
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
heavy metals, tested
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChI key
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Biochem/physiol Actions
Linolsäure erhöht die Zellproliferation und Genexpression von PPARα und seiner Zielgene wie Acyl-CoA-Oxidase in primären Enten-Hepatozyten .
Analysis Note
microbiol contamination ≤ 1000 CFU/g
residual solvents (GLC-HS) conforms ICHQ3
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W800075L1012L1376
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
impurities
heavy metals, tested
impurities
-
impurities
-
impurities
-
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥95%
assay
≥98%
assay
≥98%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Linolsäure
wgk
WGK 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
39269-100G04061832607580
39269-1KG04061826002407
39269-10G04061832607597