Merck
04350
Sigma-Aldrich
3-(N-Ethyl-3-methylanilino)propansulfonsäure Natriumsalz
p.a., for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2
Synonym(e):
3-(N-Ethyl-m-toluidino)-propansulfonsäure Natriumsalz, Natrium-3-(N-ethyl-3-methylanilino)-propansulfonat, Natrium-N-ethyl-N-(3-sulfopropyl)-m-toluidin, TOPS
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18NNaO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Qualität
p.a.
for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Verunreinigungen
5-8% water
SMILES String
[Na+].CCN(CCCS([O-])(=O)=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H19NO3S.Na/c1-3-13(8-5-9-17(14,15)16)12-7-4-6-11(2)10-12;/h4,6-7,10H,3,5,8-9H2,1-2H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChIKey
NJZLCEFCAHNYIR-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
Water-soluble reagent for the enzymatic photometric determination of hydrogen peroxide
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tamaoku, K., et al.
Analytica Chimica Acta, 136, 121-121 (1982)