Merck
293261
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pentanon
suitable for HPLC, ≥99.5%
Synonym(e):
Isobutylmethylketon, Isopropylaceton, MIBK, Methylisobutylketon
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
Beilstein:
605399
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12190000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.5%
Methode(n):
HPLC: suitable
Anwendung(en):
food and beverages
bp:
117-118 °C
Dampfdruck:
15.7 mmHg
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
15.7 mmHg
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
840 °F
Expl.-Gr.
1.2-8 %, 93 °F
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
<0.050% water
Abdampfrückstand
<0.001%
Brechungsindex
n20/D 1.395 (lit.)
bp
117-118 °C
mp (Schmelzpunkt)
−80 °C (lit.)
Dichte
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 335 nm Amax: 1.00
λ: 340 nm Amax: 0.50
λ: 360 nm Amax: 0.15
λ: 380 nm Amax: 0.02
λ: 400 nm Amax: 0.01
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Lösungsmittel wird glasdestilliert, submikronfiltriert und einer strengen Spezifikationsprüfung unterzogen, um Einheitlichkeit über alle Chargen hinweg zu gewährleisten.
Anwendung
Es wurde zur Verwendung mit HPLC-Instrumenten und Anwendungen in der organischen Synthese entwickelt.
Es wird bei der Extraktion von aus Cellulose gewonnener Lävulinsäure aus Schlamm aus einer kommunalen Kläranlage vor der HPLC-Analyse eingesetzt.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Mini Mol Menamparambath et al.
Nanoscale, 6(15), 8844-8851 (2014-06-24)
A difference in work function plays a key role in charge transfer between two materials. Inorganic electrides provide a unique opportunity for electron transfer since interstitial anionic electrons result in a very low work function of 2.4-2.6 eV. Here we
Catalytic behaviors of silica-supported starch-polysulfosiloxane-Pt complexes in asymmetric hydrogenation of 4-methyl-2-pentanone.
Huang K, et al.
Reactive functional Polymers, 50(3), 199-203 (2003)
Excess volumes and viscosities of binary systems containing 4-methyl-2-pentanone.
Fermeglia M, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 35(3), 260-265 (1990)
H J Shim et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 656(2), 407-414 (1994-06-17)
A high-performance liquid chromatographic method was developed for the simultaneous determination of a new anthracycline, DA-125 (I), and its metabolites (M1, M2, M3, and M4) in rat plasma and urine using fluorescein as an internal standard. Compound I, a prodrug
Ginette Truchon et al.
Journal of occupational and environmental hygiene, 3(3), 137-143 (2006-02-09)
Compartmental and physiologically based toxicokinetic modeling coupled with Monte Carlo simulation were used to quantify the impact of biological variability (physiological, biochemical, and anatomic parameters) on the values of a series of bio-indicators of metal and organic industrial chemical exposures.