Merck
40-4006
Sigma-Aldrich
Methylrot–Methylenblau -Lösung
pH 5.4
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
5.4
Eignung
for titration
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)