Merck
24-5650
Sigma-Aldrich
Kaliumtartrat dibasisch Hemihydrat
JIS special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
L-(+)-Weinsäure Dikaliumsalz, Dikaliumtartrat Hemihydrat
About This Item
Lineare Formel:
KOOC(CHOH)2COOK · 0.5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.28
Beilstein:
6121656
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
JIS special grade
Assay
≥99.0%
Form
crystalline
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
7.0-8.5 (25 °C, 235.3 g/L)
SMILES String
O.[K+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2K.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t1-,2-;;;/m1.../s1
InChIKey
BUCMCXRUIRJPKS-QXMMYYGRSA-L
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)