05-3390
Chloroform
SAJ super special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Methylidyntrichlorid, Trichlormethan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ super special grade
Dampfdichte
4.1 (vs air)
Dampfdruck
160 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Enthält
0.4-0.8% ethanol
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−63 °C (lit.)
Dichte
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChIKey
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash