Merck
11647229001
Roche
Zellproliferation ELISA, BrdU (kolorimetrisch)
sufficient for ≤1,000 tests
Synonym(e):
Zellproliferation
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
Verwendung
sufficient for ≤1,000 tests
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
ELISA: suitable
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Kolorimetrischer Immunassay zur Quantifizierung der Zellproliferation, basierend auf der Messung des BrdU-Einbaus während der DNA-Synthese: eine nicht-radioaktive Alternative zum [3H]-Thymidin-Inkorporations-Assay.
Spezifität
Das Antikörperkonjugat reagiert mit dem Thymidinanalogon 5-Brom-2′-desoxyuridin (BrdU) und mit in die DNA eingebautem BrdU. Für die Bindung des in die DNA eingebauten BrdU muss die BrdU- markierte DNA denaturiert werden. Der Antikörper zeigt keine Kreuzreaktion mit endogenen Zellkomponenten wie Thymidin, Uridin oder DNA.
Anwendung
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Die Zellproliferation ELISA, BrdU (kolorimetrisch) gehört zur zweiten, verbesserten Generation von Kits zur Messung der DNA-Synthese. Sie bietet eine präzise, schnelle und einfache kolorimetrische Alternative zur quantitativen Zellproliferation, basierend auf der Messung des BrdU-Einbaus während der DNA-Synthese in sich replizierende (Zyklus) Zellen. Deshalb kann die Zellproliferation ELISA für viele verschiedene In-vitro-Zellsysteme eingesetzt werden, wie zum Beispiel:
  • Nachweis und Quantifizierung der von Wachstumsfaktoren und Zytokinen induzierten Zellproliferation
  • Bestimmung des hemmenden oder stimulierenden Effekts verschiedener Substanzen auf die Zellproliferation in der Umwelt- und der biomedizinischen Forschung sowie in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie
  • Messung der Immunreaktivität von durch Mitogene oder Antigene stimulierten Lymphozyten
  • Analyse der Chemosensitivität von Tumorzellen gegenüber verschiedenen Zytostatika in der medizinischen Forschung
  • Testen der Biokompatibilität verschiedener Zellträger, die bei der Knochengewebszüchtung eingesetzt werden, für das Knochenzellwachstum
Verpackung
1 Kit mit 6 Komponenten.
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: Der Antikörper des Kits (Anti-BrdU-Peroxidase) hat nach der Rekonstitution eine Konzentration von 7,5 U/ml, nach der Verdünnung 0,075 U/ml. Anstelle des Antikörpers des Kits kann auch der Anti-BrdU-Antibody (Fab-Fragmente) verwendet werden. Dieser Antikörper ist doppelt konzentriert, nach der Rekonstitution in 1 ml muss er also 1:200 verdünnt werden.
Arbeitslösung: BrdU-Markierungslösung
Das BrdU-Markierungsreagenz 1:100 mit sterilem Kulturmedium verdünnen (entstandene Konzentration: 100 μM BrdU).
Für eine 96-Well-Mikrotiterplatte wird 1 ml BrdU-Markierungslösung benötigt, wenn die Zellen in 100 μl/Well (10 μl/Well) kultiviert wurden, und 2 ml BrdU-Markierungslösung werden benötigt, wenn die Zellen in 200 μl/Well (20 μl/Well) kultiviert wurden.
Anti-BrdU-Peroxidase-Stammlösung
Anti-BrdU-Peroxidase in 1,1 ml bidest. Wasser 10 Minuten lang lösen und gründlich mischen.
Anti-BrdU-Peroxidase-Arbeitslösung
Anti-BrdU-Peroxidase-Stammlösung 1:100 mit Antikörper-Verdünnungslösung verdünnen. Für eine 96-Well-Mikrotiterplatte 100 μl Anti-BrdU-Peroxidase-Stammlösung in 10 ml Antikörper-Verdünnungslösung verdünnen.
Waschlösung
Waschpufferkonzentrat 1:10 mit bidest. Wasser verdünnen.
Für eine 96-Well-Mikrotiterplatte 10 ml Waschpufferkonzentrat mit 90 ml bidest. Wasser verdünnen.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): BrdU-Markierungslösung
Unverdünntes BrdU-Markierungsreagenz (1000x): Vor Licht geschützt bei 2 bis 8 °C mehrere Monate haltbar.
Verdünntes BrdU-Markierungsreagenz: Bei 2 bis 8 °C mehrere Wochen haltbar. Vor Licht geschützt lagern. Für die langfristige Lagerung wird empfohlen, die BrdU-Markierungslösung in Aliquoten bei -15 bis -25 °C zu lagern.
Anti-BrdU-Peroxidase-Stammlösung
Bei 2 bis 8 °C mehrere Monate haltbar. Für die langfristige Lagerung wird empfohlen, die Lösung in Aliquoten bei -15 bis -25 °C zu lagern.
Anti-BrdU-Peroxidase-Arbeitslösung
Kurz vor der Anwendung vorbereiten. Nicht lagern.
Waschlösung
Bei 2 bis 8 °C mehrere Wochen haltbar.
Rekonstituierung
Die Arbeitslösung für den Antikörper sollte aus phosphatgepufferter Salzlösung (PBS) mit 1 % BSA und pH-Wert 7,4 bestehen.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • BrdU Labeling Reagent
  • FixDenat ready-to-use
  • Anti-BrdU-peroxidase antibody
  • Antibody Dilution Solution ready-to-use
  • Washing Buffer PBS 10x concentrated
  • Substrate Solution TMB ready-to-use
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jia-Ang Shi et al.
International journal of molecular medicine, 34(1), 237-243 (2014-04-24)
It is known that microRNA-219 (miR-219) expression is downregulated in medulloblastoma. In the present study, we investigated the expression, targets and functional effects of miR-219 in D283-MED medulloblastoma cells. We first demonstrated that miR-219 not only inhibits proliferation, but also
Christa Broholm et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 111(1), 251-259 (2011-04-30)
The cytokine leukemia inhibitory factor (LIF) is expressed by skeletal muscle and induces proliferation of myoblasts. We hypothesized that LIF is a contraction-induced myokine functioning in an autocrine fashion to activate gene regulation of human muscle satellite cell proliferation. Skeletal
María Carolina Durán et al.
Journal of nanobiotechnology, 9, 47-47 (2011-10-22)
Reproducibly high transfection rates with low methodology-induced cytotoxic side effects are essential to attain the required effect on targeted cells when exogenous DNA is transfected. Different approaches and modifications such as the use of nanoparticles (NPs) are being evaluated to
Hongzhi Ma et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 36(8), 6103-6112 (2015-04-29)
Zinc finger protein, X-linked (ZFX) is a transcriptional factor involved in many physiological processes such as embryonic stem cell survival and self-renewal. Though ZFX dysfunctions have been identified in variant human diseases and especially in cancers, its pathological roles have
Zsuzsanna E Toth et al.
Blood, 111(12), 5544-5552 (2008-02-13)
Granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) induces proliferation of bone marrow-derived cells. G-CSF is neuroprotective after experimental brain injury, but the mechanisms involved remain unclear. Stem cell factor (SCF) is a cytokine important for the survival and differentiation of hematopoietic stem cells.
Artikel
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.
Zellbasierte Assays für Zellproliferation (BrdU, MTT, WST1), Zellviabilität und Zytotoxizitätsversuche für Anwendungen in der Krebs- und Stammzellforschung und in den Neurowissenschaften.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Protokolle
Cell Proliferation ELISA, BrdU (colorimetric) Protocol & Troubleshooting