Wichtige Dokumente
11449460001
Roche
DNA-Molekulargewichtsmarker IX
solution, pkg of 50 μg (in 200 μl)
Synonym(e):
DNA-Marker
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41105335
Empfohlene Produkte
Form
solution
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 50 μg (in 200 μl)
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
250 μg/mL
Farbe
colorless
Löslichkeit
water: miscible
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der DNA-Molekulargewichtsmarker IX enthält ein Gemisch von elf DNA-Fragmenten. Die Mischung wird durch Spaltung von φX 174 DNA mit der Restriktionsendonuclease Hae III gewonnen.
Größenbereich: 72 bis 1353 bp
Größenbereich: 72 bis 1353 bp
Anwendung
Der DNA-Molekulargewichtsmarker IX ist speziell für die Analyse von mittelgroßen PCR-Produkten in Agarose-Gel geeignet. Er vereinfacht die genaue Bestimmung des Molekulargewichts von doppelsträngigen DNA-Fragmenten, die erzeugt werden durch:
- Restriktionsverdau
- PCR
- RT-PCR
Sequenz
Das Gemisch enthält 11 DNA-Fragmente mit den folgenden Basenpaarlängen (1 Basenpaar = 660 Dalton): 72, 118, 194, 234, 271, 281, 310, 603, 872, 1078 und 1353.
Hinweis: Fragmentlängen werden mithilfe einer Computeranalyse der DNA-Sequenz abgeleitet. Je nach Größenbereich des Markers sind die kleinsten Fragmente nur auf überladenen Gelen sichtbar.
Hinweis: Fragmentlängen werden mithilfe einer Computeranalyse der DNA-Sequenz abgeleitet. Je nach Größenbereich des Markers sind die kleinsten Fragmente nur auf überladenen Gelen sichtbar.
Einheitendefinition
50 μg = 1A260-Einheit
Angaben zur Herstellung
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): 2 bis 8 °C
Nach dem Auftauen sollte die Lagertemperatur zwischen 2 und 8 °C betragen.
Nach dem Auftauen sollte die Lagertemperatur zwischen 2 und 8 °C betragen.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
C N Okeke et al.
Journal of clinical microbiology, 39(10), 3491-3494 (2001-09-28)
The LightCycler system (two-step reverse transcription-PCR-fluorescent hybridization [LC RT-PCR-FH]) was used to quantify Candida albicans actin mRNA as a means of assessing its viability in a reconstituted skin model of cutaneous candidiasis following the application of an antimycotic. A 192-bp
Patrizia Spigaglia et al.
Journal of medical microbiology, 53(Pt 11), 1129-1136 (2004-10-22)
Recent studies have shown that Clostridium difficile strains with variant toxins and those with resistance to macrolide-lincosamide-streptogramin B (MLSB) are increasingly causing severe disease and outbreaks in hospital settings. Here, the pathogenicity locus (PaLoc), the acquisition of binary toxin, and