Wichtige Dokumente
10745782001
Roche
DNA, Lambda
from bacteriophage lambda cl857 Sam 7
Synonym(e):
Lambda-DNA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solution
Mol-Gew.
32,300 kDa
Verpackung
pkg of 1 mL
Hersteller/Markenname
Roche
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
250 μg/mL
Verunreinigungen
RNA, none detected
nuclease, none detected
Farbe
colorless
Löslichkeit
water: miscible
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Qualität
Sequenz
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?