Merck
11218590910
Roche
DNA-Molekülmassenmarker II, DIG-markiert
greener alternative
solution, pkg of 500 μL (10 μg/ml)
Synonym(e):
DNA-Marker
About This Item
UNSPSC-Code:
41105335
Form
solution
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 500 μL (10 μg/ml)
Hersteller/Markenname
Roche
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
10 μg/mL
Farbe
colorless
Löslichkeit
water: miscible
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
DNA-Molekülmassenmarker II, DIG-markiert ist eine Lösung in 10 mM Tris-HCL, 1 mM EDTA, pH-Wert 8,0 Diese Fragmentmischung wird durch die Spaltung von λDNA mit Hind III hergestellt. Die Größe des Fragments liegt im Bereich von 0,12 bis 23,1 kbp. Ein Photodioxigenin wurde etwa alle 200 bis 300 Basen in die DNA-Fragmente eingebracht.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die einen oder mehrere der „12 Grundsätze der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde als sicherere Chemikalie entwickelt.  Das DIG-System wurde als empfindliche und kosteneffektive Alternative zur radioaktiven Markierung im Nachweis von Nukleinsäuren entwickelt. Die Vielseitigkeit des DIG-Systems ist in zahlreichen Publikationen belegt. Die radioaktive Markierung stellt daher nicht mehr die einzige Option für die Markierung von DNA zur Hybridisierung dar.
Anwendung
DNA-Molekülmassenmarker II, DIG-markiert wird als Größenstandard in der Southern-Blot-Analyse für die Markierung und den Nachweis von Nukleinsäuren eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Inhalt
Gebrauchsfertige Lösungen in 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH-Wert 8,0.
Sequenz
Die Mischung enthält 8 Fragmente mit den folgenden Basenpaarlängen: 125, 564, 2027, 2322, 4361, 6557, 9416 und 23130 bp.
Hinweis: Fragmentlängen werden mithilfe einer Computeranalyse der DNA-Sequenz abgeleitet. Je nach Größenbereich des Markers sind die kleinsten Fragmente nur auf überladenen Gelen sichtbar.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The APETALA1 and FRUITFUL homologs in Camellia japonica and their roles in double flower domestication
Yingkun Sun
Molecular breeding : new strategies in plant improvement, 33(4), 821-834 (2014)
Yingkun Sun et al.
BMC plant biology, 14, 288-288 (2014-10-26)
Double flower domestication is of great value in ornamental plants and presents an excellent system to study the mechanism of morphological alterations by human selection. The classic ABC model provides a genetic framework underlying the control of floral organ identity
Haipeng Xue et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1307, 173-190 (2014-03-13)
Genetic modification is an indispensable tool to study gene function in normal development and disease. The recent breakthrough of creating human induced pluripotent stem cells (iPSCs) by defined factors (Takahashi et al., Cell 131:861-872, 2007) provides a renewable source of
Yongquan Luo et al.
Current protocols in stem cell biology, 29, 5A-5A (2014-05-20)
Generation of a fluorescent GFP reporter line in human induced pluripotent stem cells (hiPSCs) provides enormous potentials in both basic stem cell research and regenerative medicine. A protocol for efficiently generating such an engineered reporter line by gene targeting is
Artikel
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Markierungsmethoden mit Digoxigenin (DIG) und Kits für DNA- und RNA-DIG-Sonden, DNA-Markierung durch Random Primer, Nick-Translationsmarkierung, 5‘- und 3‘-Endmarkierung von Oligonukleotiden.