Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 47,20 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 53,40 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 113,00 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 209,00 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 437,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.370,00 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 3.440,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Adenosin-5′-triphosphat Dinatriumsalz Hydrat, Grade II, ≥97% (HPLC), crystalline, from microbial
biological source
microbial
Quality Segment
type
Grade II
assay
≥97% (HPLC)
form
crystalline
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source microbial | biological source microbial | biological source microbial | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% | assay 99% |
| form crystalline | form powder | form powder | form - |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenosin-5′-triphosphat Dinatriumsalz Hydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?