Wichtige Dokumente
10109134001
Roche
RNase
from bovine pancreas
Synonym(e):
Rnase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine pancreas
Qualitätsniveau
Form
dry powder (prepared from crystallized ribonuclease)
Spezifische Aktivität
~40 U/mg dry powder (dry powder according to Kunitz (+25°C; RNA as substrate).)
Verpackung
pkg of 500 mg
Hersteller/Markenname
Roche
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Einheitendefinition
Angaben zur Herstellung
Working solution: It is recommended to dissolve the RNase (1 mg/ml) in water or TE buffer, pH 7.5.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?