Fortfahren mit
11119915001
Roche
RNase, DNase-frei
from bovine pancreas
Synonym(e):
RNase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105600
NACRES:
NA.54
Specific activity:
≥30 units/mg protein
Biological source:
bovine pancreas
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine pancreas
form
solution
specific activity
≥30 units/mg protein
packaging
pkg of 500 μg (1 ml)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
DNA purification: suitable
storage temp.
−20°C
General description
Pyrimidin-spezifische Endoribonuklease, die auf einzelsträngige RNA wirkt. RNase, DNase-frei, ist ein heterogenes Gemisch aus Ribonukleasen, das frei von Desoxyribonuklease gemäß aktuellen Qualitätskontrollverfahren hergestellt wurde. RNase, DNase-frei, ist besonders gut geeignet für DNA-Isolierungsverfahren. Die meisten RNase-Produkte müssen vor Gebrauch gekocht werden, um die DNase-Wirkung zu hemmen. Dieses RNase-Produkt muss nicht gekocht werden und kann direkt aus dem Fläschchen verwendet werden.
Application
RNase, DNase-frei, entfernt effizient kontaminierende RNA aus genomischen oder Plasmid-DNA-Herstellungen.
Physical form
Lösung, 500 μg/mL, in 10 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl2, 50 % Glycerol (pH 7,0).
Preparation Note
Arbeitskonzentration: Die optimale Arbeitskonzentration von RNase, DNase-frei, ist 2 bis 5 μg/mL. Das Reaktionsvolumen ist je nach Anwendung unterschiedlich. Nachfolgend sind einige Richtwerte angegeben.
  1. Für die kleinskalige Isolierung von Plasmid-DNA („Miniprep" aus einer 1,5-mL-Bakterienkultur) verwenden Sie 0,5 μL RNase, DNase-frei, in einem Reaktionsvolumen von 50 μL.
  2. Für die Isolierung von Plasmid-DNA aus einer 100-mL-Bakterienkultur verwenden Sie 8 μL RNase, DNase-frei, in einem Reaktionsvolumen von 2 mL.
  3. Für die Isolierung genomischer DNA aus einer Säugetierzellkultur (5 x 107 Zellen) verwenden Sie 8 μL RNase, DNase-frei, in einem Reaktionsvolumen von 2 mL.
Arbeitslösung: Puffer für Lagerung und Verdünnung: 10 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl2, 50 % Glycerol, pH 7,0.
Other Notes
Eine Kunitz-Einheit ist die Menge an Enzym, die unter Assaybedingungen innerhalb von 1 Minute die Extinktion von A0 auf A1 verringert. A0 bis A1 entspricht der Gesamtumwandlung, wobei A1 die endgültige Extinktion darstellt.
Eine Einheit führt zu einer Abnahme der Extinktion bei 260 nm, was äquivalent der Gesamtumwandlung von RNA in Oligonukleotide in einer Minute bei +25 °C ist.
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
11579681001047167280013098
description
from bovine pancreas
description
from bovine pancreas
description
from bovine pancreas, expressed in Pichia pastoris
description
-
specific activity
≥30 units/mg protein
specific activity
≥30 U/mg
specific activity
-
specific activity
-
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
-
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
DNA amplification: suitable
form
solution
form
solution
form
solution
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Chemicon®
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)