Fortfahren mit
P7127
Phosphoenolbrenztraubensäure Monokaliumsalz
≥97% (enzymatic), powder
Synonym(e):
2-(Phosphonooxy)-2-propensäure Monokaliumsalz, Mono-kaliumphosphoenolpyruvat, PEP-K
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 25,20
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 89,20
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 199,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 392,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 468,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.220,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4KO6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.13
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
224-247-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4603446
€ 25,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phosphoenolbrenztraubensäure Monokaliumsalz, ≥97% (enzymatic)
Quality Segment
assay
≥97% (enzymatic)
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].OC(=O)C(=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
SOSDSEAIODNVPX-UHFFFAOYSA-M
General description
Phosphoenolbrenztraubensäure (PEP) wirkt als Inhibitor von Hexokinase, Phosphoglucose, Isomerase, Phosphofructokinase und Aldolase. Es ist ein bifunktionelles Kohlenhydrat mit antioxidativen Eigenschaften. PEP gilt als potenzieller Wirkstoff zum Organerhalt bei der klinischen Transplantation.
Application
Phosphoenolbrenztraubensäure-Monokaliumsalz wird wie folgt verwendet:
  • zur Beibehaltung einer konstanten Konzentration an Adenosintriphosphat (ATP) zum aktiven Aufbau von Gelsystemen
  • als Bestandteil von Assaypuffern für den In vitro-ATPase-Assay
  • als Stammlösung für optische Einfangtests
Biochem/physiol Actions
Phosphoenolbrenztraubensäure (PEP) ist an der Glykolyse und Glukoneogenese beteiligt. Bei der Glykolyse wird PEP von Pyruvatkinase metabolisiert, um Pyruvat zu erzeugen. In Pflanzen ist PEP an der Bildung von aromatischen Aminosäuren sowie am Kohlenstofffixierungsweg beteiligt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
10108294001860077P7252
description
≥97% (enzymatic)
description
97% (PEP-K), pkg of 1 g
description
99%
description
≥98% (enzymatic)
assay
≥97% (enzymatic)
assay
97% (PEP-K)
assay
99%
assay
≥98% (enzymatic)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review