Wichtige Dokumente
XX6702507
Millipore
Schlauchadapter, 1/4-Zoll-NPTM auf 1/4-Zoll-Schlauch
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel (Series 300)
Qualitätsniveau
Parameter
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
ID
6.3 mm (0.25 in.)
Länge
1.83 m
183 cm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore bietet eine große Auswahl an Fittings, Adaptern, Ventilen, Messgeräten und Schläuchen, die in Verbindung mit Millipore Filtrationssystemen verwendet werden können. Abgesehen von den erwähnten Ausnahmen besteht die Konstruktion aus Edelstahl der Serie 300.
Tri-Clamp(TC)-Fittings werden üblicherweise als 1 1/2", 2" usw. bezeichnet. 1 1/2" TC-Fittings werden an Schläuche mit einem Außendurchmesser von 1" oder 1 1/2" angeschlossen 2" TC-Fittings können nur an Schläuche mit einem Außendurchmesser von 2" angeschlossen werden.
Anwendung
Zubehör für Filterhalter für die Probenvorbereitung.