XX6700125
Sechskant-Nippel, 1/4-Zoll-NPTM, 51 mm, Edelstahl
Accessories for filter holders for sample preparation.
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel (Series 300)
Qualitätsniveau
ID
6.3 mm (0.25 in.)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore bietet eine große Auswahl an Fittings, Adaptern, Ventilen, Messgeräten und Schläuchen, die in Verbindung mit Millipore Filtrationssystemen verwendet werden können. Abgesehen von den erwähnten Ausnahmen besteht die Konstruktion aus Edelstahl der Serie 300.
Tri-Clamp(TC)-Fittings werden üblicherweise als 1 1/2", 2" usw. bezeichnet. 1 1/2" TC-Fittings werden an Schläuche mit einem Außendurchmesser von 1" oder 1 1/2" angeschlossen 2" TC-Fittings können nur an Schläuche mit einem Außendurchmesser von 2" angeschlossen werden.
Tri-Clamp(TC)-Fittings werden üblicherweise als 1 1/2", 2" usw. bezeichnet. 1 1/2" TC-Fittings werden an Schläuche mit einem Außendurchmesser von 1" oder 1 1/2" angeschlossen 2" TC-Fittings können nur an Schläuche mit einem Außendurchmesser von 2" angeschlossen werden.
Anwendung
Zubehör für Filterhalter für die Probenvorbereitung.
Protokolle
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.