Merck
XX6700034
Millipore
3-Meter-PVC-Schlauch mit 9,5-mm-Innendurchmesser
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PVC tubing
Qualitätsniveau
Parameter
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
ID
9.5 mm (0.375 in.)
Länge
3 m (10 ft)
305 cm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Leitungsfilterhalter werden üblicherweise für die Ultrareinigung von Flüssigkeiten oder Gasen in der Leitung durch Druckfiltration verwendet. Öffnen Sie einfach das Gehäuse, um den Filter zu wechseln, ohne die angeschlossenen Schlauchleitungen zu beeinträchtigen.
Eigenschaften und Vorteile:
•Abgestufte Schlauchanschlüsse an beiden Enden für eine einfache Installation
•Große, leicht zu greifende Handknöpfe
Bestellnummer-Beschreibung
XX4304700 Leitungsfilterhalter 47 mm
Ersatzteile
XX1104715 Stützsieb, 47 mm, Polypropylen
XX4304701 O-Ring (2–131), Silikon
XX4304704 Schlauchadapter, 1/4-Zoll-NPTF an 5/16 Zoll ID, Polypropylen
XX4304705 Handknöpfe
Zubehör
XX4304702 O-Ring, (2–131), Fluorelastomer
XX4304707 Edelstahl-Stützsieb, 47 mm
XX6200006P Filterzange, stumpfes Ende, Edelstahl
XX6700034 3-Meter-PVC-Schlauch mit 9,5 mm Innendurchmesser
Anwendung
Zubehör für Filterhalter für die Probenvorbereitung.
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Nicht autoklavierbar
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.