Merck
XX1012540
Millipore
Analytischer Millipore Filterhalter aus Edelstahl für die Vakuumfiltration - Kit
25 mm, Stainless steel funnel with glass membrane support, 50 mL funnel
Synonym(e):
Stainless Steel Filter Holder, Vacuum Filter Holder
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE seal
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone guide(s) (for alignment)
silicone stopper
stainless steel funnel(s)
stainless steel support screen(s)
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Höhe
12.6 cm
Durchmesser
5.1 cm (2.0 in.)
Filterdurchm.
25 mm
Filtrationsfläche
2.8 cm2
Trichterkapazität
50 mL
Fitting
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with Analytical Stainless Steel Filter Holder
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Analytischer Millipore Filterhalter aus Edelstahl - Kit
25 mm, Edelstahltrichter mit Glas-Membranträger, 50 ml Trichter
Die analytischen Filterhalter aus Edelstahl sind für die Vakuumfiltration von Proben bei der Bakterien- oder Partikelkontaminationsanalyse konzipiert.
Hierbei handelt ist sich um ein Kit, das folgende Komponenten enthält:
(Best.-Nr. - Beschreibung)
XX1012542 - Millipore Glasunterteil und Verschluss, 25 mm, Edelstahlhalterung, Filter liegt bei
XX1012503 - Millipore Federklemme, 25 mm, Aluminium
ALIGNED25 - Millipore Positionierhilfe, 25 mm, 5/PK
Eigenschaften und Vorteile:
• Erhältlich in drei Durchmessern mit vier verfügbaren Trichtergrößen zur Aufnahme von Proben bis zu 250 ml
• Der Halter mit 250-ml-Trichter ist mit einem Trichterdeckel ausgestattet, der über eine als Zubehör erhältliche Filtereinheit entlüftet werden kann
•Kann autoklaviert oder flammensterilisiert werden
Anwendungen:
Bakterien- oder Partikelkontaminationsanalyse
Prinzip
Vakuum