PTFE seal anodized aluminum spring clamp(s) borosilicate glass base borosilicate glass funnel(s) silicone stopper
Höhe
22.9 cm
Durchmesser
7.6 cm
Filterdurchm.
47 mm
Filtrationsfläche
9.6 cm2
Trichterkapazität
300 mL
Fitting
inlet funnel No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with Classic Glass Filter Holder
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
REMOVE FROM SCOPE
Prinzip
Vacuum
Angaben zur Herstellung
Sterilization Method UV-Sterilisator oder Autoklav, ohne eingelegte Membran